Ethyl-2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19969.06EA 146 EUR InStock
L19969.06 L19969.03
Ethyl-2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate 97%
Ethyl-2-methyl-3-hydroxy-4,4,4-trifluorobutyrate
Formule: C₇H₁₁F₃O₃
Point d'ébullition: 180…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190634
Numéro CAS: 91600-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité