Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isothiocyanate ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L19981.03EA 95.2 EUR InStock
L19981.03
(S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isothiocyanate ≥97%
(S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isothiocyanate


Formule: C₁₃H₁₁NS
MW: 213,30 g/mol
Densité: 1,154
Numéro MDL: MFCD04039333
Numéro CAS: 131074-55-0
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité