5-Iodopyridin-2-ol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20044.06EA 167 EUR InStock
L20044.06 L20044.03
5-Iodopyridin-2-ol 97%
5-Iodopyridin-2-ol
Formule: C₅H₄INO
MW: 221 g/mol
Point de fusion: 189…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234058
Numéro CAS: 13472-79-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité