Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-1-Benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride 99%, ee 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L20059.06EA 729 EUR InStock
L20059.06
(R)-1-Benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride 99%, ee 99%
(R)-1-Benzoyl-3-methylpiperazine hydrochloride


Formule: C₁₂H₁₆N₂O·HCl
MW: 240,73 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664046
Numéro CAS: 474010-60-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité