1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20158.06EA 142 EUR InStock
L20158.06
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene
Formule: C₁₀H₁₃BrO
Point d'ébullition: 63…65 °C (0,4 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792676
Numéro CAS: 60876-70-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité