Methyl-5-methyl-2-hexenoate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20190.06EA 139 EUR InStock
L20190.06 L20190.14 L20190.03
Methyl-5-methyl-2-hexenoate 97%
Methyl-5-methyl-2-hexenoate
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 95…100 °C (26 mmHg)
Point d'éclair: 57 °C (134 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137613
Numéro CAS: 75513-56-3
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité