2-Nitrophenyl selenocyanate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20193.03 L20193.06
L20193.03EA 58.1 EUR InStock
L20193.03 L20193.06
2-Nitrophenyl selenocyanate 97%
2-Nitrophenyl selenocyanate
Purity: 97% CAS No.: 51694-22-5 Molecular Formula: C7H4N2O2Se Formula Weight: 227.08 Melting Point: 134-141° Beilstein Reference: 1309777 UN No.: UN3283 MDL No.: MFCD00043146
Formule: C₇H₄N₂O₂Se
MW: 227,092 g/mol
Point de fusion: 134…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043146
Numéro CAS: 51694-22-5
EINECS: 257-350-4
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité