3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20196.06EA 47.3 EUR InStock
L20196.06 L20196.14
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile 99%
3-(Phenylsulphonyl)propionitrile
Formule: C₉H₉NO₂S
MW: 195,24 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047798
Numéro CAS: 10154-75-3
EINECS: 233-424-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité