Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl isocyanate 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L20223.03EA 127 EUR InStock
L20223.03
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl isocyanate 97%
(1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl isocyanate


Formule: C₁₄H₁₇NO₂
MW: 231,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD05664068
Numéro CAS: 361392-21-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité