(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥90%, ee 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20255.06EA 282 EUR InStock
L20255.06
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone ≥90%, ee 99%
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,089 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C (0,3 mmHg)
Densité: 1,302
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00211248
Numéro CAS: 58081-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité