Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate ≥97%, ee 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20259.06 L20259.14
L20259.06EA 120 EUR InStock
L20259.06 L20259.14
Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate ≥97%, ee 98%
Ethyl-(S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Purity: 97% CAS No.: 312745-91-8 Molecular Formula: C7H11NO3 Formula Weight: 157.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4480 Boiling Point: 270° Optical Rotation: +5°(neat) MDL No.: MFCD00672878
Formule: C₇H₁₁NO₃
Point d'ébullition: 270 °C
Densité: 1.114
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672878
Numéro CAS: 312745-91-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité