3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20271.06EA 476 EUR InStock
L20271.06 L20271.03
3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 98% (poids sec)
3,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Formule: C8H6F2O3
MW: 188,13 g/mol
Point de fusion: 85…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03453081
Numéro CAS: 79784-34-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité