3,4-Dimethoxyphenylglyoxal hydrate 98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20279.06EA 270 EUR InStock
L20279.06 L20279.03
3,4-Dimethoxyphenylglyoxal hydrate 98% (poids sec)
3,4-Dimethoxyphenylglyoxal hydrate
Formule: C₁₀H₁₀O₄ xH₂O
MW: 194,19 g/mol (anhy)
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800598
Numéro CAS: 163428-90-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité