Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(R)-(+)-1-Phenylpropyl isothiocyanate 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L20318.03EA 64.3 EUR InStock
L20318.03
(R)-(+)-1-Phenylpropyl isothiocyanate 97%
(R)-(+)-1-Phenylpropyl isothiocyanate


Formule: C₁₀H₁₁NS
MW: 177,27 g/mol
Point d'ébullition: 128…129 °C (9 mmHg)
Numéro MDL: MFCD05664118
Numéro CAS: 745784-00-3
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité