1-Methoxy-2-methyl-2-propanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20351.14EA 233 EUR InStock
L20351.14 L20351.22
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol ≥98%
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Point d'ébullition: 115…116 °C
Densité: 0,892
Point d'éclair: 27 °C (80 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701584
Numéro CAS: 3587-64-2
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité