Trimethyl orthovalerate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1,1-Trimethoxypentane, Orthovaleric Acid Trimethyl Ester
L20377.14 L20377.22
L20377.14EA 107 EUR InStock
L20377.14 L20377.22
Trimethyl orthovalerate 98%
Trimethyl orthovalerate
Purity: 98% CAS No.: 13820-09-2 Molecular Formula: C8H18O3 Formula Weight: 162.23 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4100 Boiling Point: 164-166° Beilstein Reference: 1739200 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00008481
Formule: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 164…166 °C
Densité: 0.941
Point d'éclair: 41 °C (105 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008481
Numéro CAS: 13820-09-2
EINECS: 237-496-5
ADR: 3,III
Merck Index: 14,9717
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité