5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20415.MDEA 47.8 EUR InStock
L20415.MD L20415.03
5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid ≥98%
5-tert-Butyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
MW: 208,07 g/mol
Point de fusion: 103…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201034
Numéro CAS: 128733-85-7
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité