L-Prolinamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: H-Pro-NH₂, (S)-2-Pyrrolidinecarboxamide, H-Pro-NH2
L20417.03 L20417.06
L20417.03EA 71.2 EUR InStock
L20417.03 L20417.06
L-Prolinamide 98%
L-Prolinamide
Purity: 99% CAS No.: 7531-52-4 Molecular Formula: C5H10N2O Formula Weight: 114.15 Melting Point: 95-99° Beilstein Reference: 80807 Optical Rotation: -105° (c=2 in ethanol) MDL No.: MFCD00005253
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005253
Numéro CAS: 7531-52-4
EINECS: 231-397-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité