Stand for Imhoff sedimentation cones
Fournisseur: Hach
HACH206801EA 90.6 EUR InStock
HACH206801
Stand for Imhoff sedimentation cones
Supports de statif
Heavy gauge steel plated.
This stand is constructed to provide minimum interference with scale reading.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité