1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14660.22 L14660.06 L14660.14
L14660.22EA 278 EUR InStock
L14660.22 L14660.06 L14660.14
1-Phenyl-2-pyrrolidone 99%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Odour: Odourless Melting Point: 63-68° Boiling Point: 123°/0.2mm Beilstein Reference: 130685
Formule: C₁₀H₁₁NO
Point d'ébullition: 123 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003192
Numéro CAS: 4641-57-0
EINECS: 225-069-6
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité