Polyéthylèneglycol 8.000 NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
PO131-12KG PO131-500GM PO131-2.5KG
SPCMPO131-12KGEA 992 EUR InStock
SPCMPO131-12KG SPCMPO131-500GM SPCMPO131-2.5KG
Polyéthylèneglycol 8.000 NF
Polyéthylèneglycol 8.000
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Densité: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779615
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité