2-Phénylethanol USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMP1058-100GMEA 190 EUR InStock
SPCMP1058-100GM SPCMP1058-1KG SPCMP1058-15.9KGBL
2-Phénylethanol USP
2-Phénylethanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₆H₅CH₂CH₂OH
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 432 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…105 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Numéro MDL: MFCD00002886
Numéro CAS: 60-12-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité