1-Hexadécanol NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
CE120-12KG CE120-2.5KG
SPCMCE120-12KGEA 1610 EUR InStock
SPCMCE120-12KG SPCMCE120-2.5KG
1-Hexadécanol NF
1-Hexadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Point d'ébullition: 305…330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 46…52 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004760
Numéro CAS: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 90% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité