4-Chloro-3,5-xylénol USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-hydroxy-3-xylene, Chloroxylenol, 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
CH136-12KGBL CH136-25KGBL CH136-50KGBL
SPCMCH136-12KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMCH136-12KGBL SPCMCH136-25KGBL SPCMCH136-50KGBL
4-Chloro-3,5-xylénol USP
4-Chloro-3,5-xylénol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…116 °C
Densité: 1.364 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Numéro MDL: MFCD00002324
Numéro CAS: 88-04-0
EINECS: 201-793-8
Merck Index: 13,02194
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité