Huile de maïs NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMCO136-200LTBLEA 3700 EUR InStock
SPCMCO136-200LTBL SPCMCO136-4LTGL SPCMCO136-25ML SPCMCO136-20LTMT
Huile de maïs NF
Huile de maïs
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,918 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00130865
Numéro CAS: 8001-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité