Huile de coton NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
CO145-200LTBL CO145-20LT CO145-4LTGL CO145-500MLGL
SPCMCO145-200LTBLEA 3460 EUR InStock
SPCMCO145-200LTBL SPCMCO145-20LT SPCMCO145-4LTGL SPCMCO145-500MLGL
Huile de coton NF
Huile de coton
Densité: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00130872
Numéro CAS: 8001-29-4
EINECS: 232-280-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité