Vitamine B12 (Cyanocobalamine), crystallin USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
CY105-1KGBL CY105-100GMBL CY105-25GM
SPCMCY105-1KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMCY105-1KGBL SPCMCY105-100GMBL SPCMCY105-25GM
Vitamine B12 (Cyanocobalamine), crystallin USP
Vitamine B12 (Cyanocobalamine)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P
Point de fusion: 320 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151092
Numéro CAS: 68-19-9
EINECS: 200-680-0
Merck Index: 12,10152
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 96% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité