Dextran, M.W. ~ 500,000, en poudre
Fournisseur: Spectrum Chemical
D1004-10KGBL D1004-1KG D1004-50KGBL D1004-100GM
SPCMD1004-10KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMD1004-10KGBL SPCMD1004-1KG SPCMD1004-50KGBL SPCMD1004-100GM
Dextran, M.W. ~ 500,000, en poudre
Dextran
Form: Powder
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité