Diéthyle phtalate NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
D1097-200LTBL D1097-20LT D1097-4LTGL
SPCMD1097-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMD1097-200LTBL SPCMD1097-20LT SPCMD1097-4LTGL
Diéthyle phtalate NF
Diéthyle phtalate
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 156 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009111
Numéro CAS: 84-66-2
EINECS: 201-550-6
Merck Index: 12,07527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d0a6c6b14ead75148c0661141b5e8d00e6fc1a9&vid=2461e9f0e230ca44b5372d1233410fbf47a564c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité