L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Thimerosal USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
Synonyms: Ethylmercurithiosalicylic acid sodium salt, Sodium ethylmercurithiosalicylate, Thimerosal, Merthiolat, 2-[(Ethylmercury)thio]benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriomercapto)benzoic acid sodium salt, 2-(Ethylmercuriothio)benzoic acid sodium salt
TH125-1KGBL TH125-500GMBL TH125-5GM
SPCMTH125-1KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMTH125-1KGBL SPCMTH125-500GMBL SPCMTH125-5GM
Thimerosal USP
Thimerosal
Formule: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
MW: 404.82 g/mol
Point de fusion: 232…233 °C
Point d'éclair: 250 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013062
Numéro CAS: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
ONU: 2025
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97% Min.
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité