Dextrine, jaune, en poudre
Fournisseur: Spectrum Chemical
DE138-2.5KG DE138-50LBBL
SPCMDE138-2.5KGEA 437 EUR InStock
SPCMDE138-2.5KG SPCMDE138-50LBBL
Dextrine, jaune, en poudre
Dextrine
Form: Yellow Powder
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081554
Numéro CAS: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité