Diisopropylamine
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
D2282-200LTBL D2282-20LT
SPCMD2282-200LTBLEA 4750 EUR InStock
SPCMD2282-200LTBL SPCMD2282-20LT
Diisopropylamine
Diisopropylamine
Formule: C₆H₁₅N
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0.717 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008862
Numéro CAS: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
ONU: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité