2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol
Fournisseur: Spectrum Chemical
E1022-200LTBL E1022-20LTMT
SPCME1022-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCME1022-200LTBL SPCME1022-20LTMT
2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol
2-(2-Éthoxyéthoxy)éthanol
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₆H₁₄O₃
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002872
Numéro CAS: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
ATTEINDRE: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité