Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure, Haute Pureté
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCME1054-12KGBLEA 0 EUR InStock
SPCME1054-12KGBL
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure, Haute Pureté
Hexadécyléthyldiméthylammonium bromure
Formule: C₂₀H₄₄BrN
MW: 378,4741 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011774
Numéro CAS: 124-03-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité