D(-)-Fructose, granuleux USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: D(-)-Lévulose
SPCMFR106-12KGEA 1230 EUR InStock
SPCMFR106-12KG
D(-)-Fructose, granuleux USP
D(-)-Fructose
Form: Granular
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point d'ébullition: 552 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100…110 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00148910
Numéro CAS: 57-48-7
Merck Index: 13,04295
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/14/2299614.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité