N-Acétyl-β-D-glucosamine
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMA1269-25KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMA1269-25KGBL
N-Acétyl-β-D-glucosamine
N-Acétyl-β-D-glucosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
MW: 221,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00136044
Numéro CAS: 7512-17-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité