Palmitate d'isopropyle NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
IS160-200LTBL IS160-20LTMT IS160-4LTGL IS160-500MLGL
SPCMIS160-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMIS160-200LTBL SPCMIS160-20LTMT SPCMIS160-4LTGL SPCMIS160-500MLGL
Palmitate d'isopropyle NF
Palmitate d'isopropyle
Formule: C₁₉H₃₈O₂
Point d'ébullition: 160 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 13.5 °C
Densité: 0.855 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008993
Numéro CAS: 142-91-6
EINECS: 205-571-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 90% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité