Lanoline USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
LA109-180KGBL LA109-18KGBL
SPCMLA109-180KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMLA109-180KGBL SPCMLA109-18KGBL
Lanoline USP
Lanoline
Point de fusion: 38…44 °C
Densité: 0.932…0.945 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 113 °C (closed cup)
Numéro MDL: MFCD00081740
Numéro CAS: 8006-54-0
EINECS: 232-348-6
Merck Index: 12,05371
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité