Acide DL-malique NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Danger
M1336-12KG M1336-2.5KG M1336-500GM
SPCMM1336-12KGEA 1580 EUR InStock
SPCMM1336-12KG SPCMM1336-2.5KG SPCMM1336-500GM
Acide DL-malique NF
Acide DL-malique
Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…132 °C
Densité: 1.601 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064212
Numéro CAS: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité