3-Aminophénol
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMA2349-10KGBLEA 5190 EUR InStock
SPCMA2349-10KGBL
3-Aminophénol
3-Aminophénol
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1,275 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00007786
Numéro CAS: 591-27-5
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00459
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité