Benzoate de potassium NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMP1181-2.5KGEA 363 EUR InStock
SPCMP1181-2.5KG SPCMP1181-12KG SPCMP1181-45KGBL
Benzoate de potassium NF
Benzoate de potassium
Formule: C₇H₅KO₂
MW: 160,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013061
Numéro CAS: 582-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité