Acide adipique FCC
Fournisseur: Spectrum Chemical
Attention
Synonyms: Hexanedioc acid, 1,6-Hexanedioic acid
AD130-45KGBL AD130-500GM
SPCMAD130-45KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMAD130-45KGBL SPCMAD130-500GM
Acide adipique FCC
Adipic acid
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146,14 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 196 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004420
Numéro CAS: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58ac39e8ebd69527d91cb2d15a469a2a69506785&vid=ef907d9f9fd34903274c42b99d1d1ac1a8db6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.6% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité