Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 USP (K30)
Fournisseur: Spectrum Chemical
P1454-50KGBL P1454-5KG P1454-12KGBL
SPCMP1454-50KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMP1454-50KGBL SPCMP1454-5KG SPCMP1454-12KGBL
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 USP (K30)
Polyvinylpyrrolidone
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité