Polyéthylèneglycol 1.450 NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
P1492-12KGBL P1492-2.5KG P1492-45KGBL
SPCMP1492-12KGBLEA 1060 EUR InStock
SPCMP1492-12KGBL SPCMP1492-2.5KG SPCMP1492-45KGBL
Polyéthylèneglycol 1.450 NF
Polyéthylèneglycol 1.450
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité