Polysorbate 40 NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
PO134-200LTBL PO134-20LT PO134-4LTGL
SPCMPO134-200LTBLEA 0 EUR InStock
SPCMPO134-200LTBL SPCMPO134-20LT SPCMPO134-4LTGL
Polysorbate 40 NF
Polysorbate 40
Formule: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165345
Numéro CAS: 9005-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité