Potassium hydrogénocarbonate, granuleux USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Potassium bicarbonate
SPCMPO158-45KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMPO158-45KGBL SPCMPO158-12KG SPCMPO158-2.5KG
Potassium hydrogénocarbonate, granuleux USP
Potassium hydrogénocarbonate
Kosher certified
BSE/TSE statement (available upon request)
Formule: KHCO₃
MW: 100,12 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Densité: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011402
Numéro CAS: 298-14-6
Merck Index: 12,07770
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.5% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité