Amantadine chlorhydrate USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]décane chlorhydrateTricyclo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-ylamine chlorhydrate1-Aminoadamantane chlorhydrate
SPCMAM102-1KGBLEA 0 EUR InStock
SPCMAM102-1KGBL
Amantadine chlorhydrate USP
Amantadine chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₈ClN
MW: 187,71 g/mol
Point de fusion: 360 °C
Numéro MDL: MFCD00074723
Numéro CAS: 665-66-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité