Acide 4-aminobenzoïque USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
SPCMAM150-500GMEA 231 EUR InStock
SPCMAM150-500GM SPCMAM150-100GM SPCMAM150-12KG SPCMAM150-50KGBL SPCMAM150-YY2460
Acide 4-aminobenzoïque USP
Acide 4-aminobenzoïque
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007894
Numéro CAS: 150-13-0
Merck Index: 13,00422
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.5% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité