tri-Potassium citrate monohydraté 99.0-100.5%, granuleux USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
PO175-12KGPL PO175-2.5KGPL
SPCMPO175-12KGPLEA 1110 EUR InStock
SPCMPO175-12KGPL SPCMPO175-2.5KGPL
tri-Potassium citrate monohydraté 99.0-100.5%, granuleux USP
tri-Potassium citrate monohydraté
Form: Granular
Formule: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Point de fusion: 230 °C
Densité: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150442
Numéro CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99% Min.
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité