D-Gluconate de potassium, anhydre USP
Fournisseur: Spectrum Chemical
PO178-12KG PO178-2.5KG PO178-50KGBL
SPCMPO178-12KGEA 1140 EUR InStock
SPCMPO178-12KG SPCMPO178-2.5KG SPCMPO178-50KGBL
D-Gluconate de potassium, anhydre USP
D-Gluconate de potassium
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄COOK
Point de fusion: 174…176 °C
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064211
Numéro CAS: 299-27-4
EINECS: 206-074-2
Merck Index: 12,07796
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 97% Min.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité